Print…
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulphonic acid monosodium salt, H acid monosodium salt, 8-Amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid monosodium salt, 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid Monosodium Salt Hydrate, 4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid monosodium salt, Sodium 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate Hydrate, H acid Hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20078.0100 8.20078.0500
8.20078.0100EA 38.3 EUR
8.20078.0100 8.20078.0500
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
Fórmula: C₁₀H₈NNaO₇S₂
Peso Molecular: 341.28 g/mol
Ponto de Fusão: >380 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150460
Número CAS: 5460-09-3
EINECS: 226-736-4
Encomendar
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Water (K. F.) 8.0 - 12.0 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
Hill Formula C10H8NNaO7S2