Print…
Calmagite grau de indicador, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C204-10G-A C204-25G-A
C204-10G-AEA 128 EUR
C204-10G-A C204-25G-A
Calmagite grau de indicador, Supelco®
Calmagite
Used as an indicator in the titration of calcium or magnesium with EDTA. Used for the determination of magnesium in biological materials.
Fórmula: C₁₇H₁₄N₂O₅S
Número MDL : MFCD00011656
Número CAS: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a6d1295bff71a573c81a21b21225961bfb03871&vid=91ae4489f19863a20c3fa4a578d8f7cde544b1f4&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7b432680971ead67d05fd1d5489759b53336671&vid=20a6966278a70a7cf87a7800651b11a0cb21a44e&prid=web&clid=SAPDAM