Print…
Nickel(II) wolframate ≥99.9% (baseado em metais excluindo Co) (máx. 100 ppm Co)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel tungsten oxide
41826.14 41826.22
41826.14EA 188 EUR
41826.14 41826.22
Nickel(II) wolframate ≥99.9% (baseado em metais excluindo Co) (máx. 100 ppm Co)
Nickel(II) wolframate
Purity: 99.9% CAS No.: 14177-51-6 Molecular Formula: NiWO4 Formula Weight: 306.53 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016268
Fórmula: NiO₄W
Peso Molecular: 306.53 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016268
Número CAS: 14177-51-6
EINECS: 238-032-4