Manganese(II) wolframate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Manganese(II) tungsten oxide
39374.18
39374.30
39374.18EA
155
EUR
39374.18
39374.30
Manganese(II) wolframate ≥99.9% (baseado em metais)
Manganese(II) wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14177-46-9
Molecular Formula: MnWO4
Formula Weight: 302.79
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014212
Fórmula:
MnO₄W Peso Molecular: 302.79 g/mol Densidade: 7.23 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014212 Número CAS: 14177-46-9 |