Print…
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium 4-Pyridyltrifluoroborate
P1684-1G P1684-5G
TCIAP1684-1GEA 62 EUR
TCIAP1684-1G TCIAP1684-5G
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Fórmula: C₅H₄BF₃KN
Número MDL : MFCD09038543
Número CAS: 1111732-87-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bffea16bbdd07358f693ad86404140e2e876561a&vid=bffea16bbdd07358f693ad86404140e2e876561a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %