Print…
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(pyridin-3-yl)borate
P1717-1G P1717-5G
TCIAP1717-1GEA 43 EUR
TCIAP1717-1G TCIAP1717-5G
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (por base de azoto total)
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Fórmula: C₅H₄BF₃KN
Número MDL : MFCD09038545
Número CAS: 561328-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff439a2bb15f0edb4c82b297837e1b8c7f4975da&vid=ff439a2bb15f0edb4c82b297837e1b8c7f4975da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %