Print…
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol ≥98.0% (por GC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamate, trans-4-Aminocyclohexan-1-ol, N-BOC protected
B3564-1G B3564-5G
TCIAB3564-1GEA 27 EUR
TCIAB3564-1G TCIAB3564-5G
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol ≥98.0% (por GC, azoto total)
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Número MDL : MFCD03844613
Número CAS: 111300-06-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d4c0d27a812f17846d972fa3cda02a3639c1430&vid=5d4c0d27a812f17846d972fa3cda02a3639c1430&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C