Print…
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50355.03 H50355.MD
H50355.03EA 159 EUR
H50355.03 H50355.MD
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 98% CAS No.: 243666-11-7 Molecular Formula: C10H7F3N2 Formula Weight: 212.18 MDL No.: MFCD00269411
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂
Peso Molecular: 212.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269411
Número CAS: 243666-11-7