Print…
6-Fluoroquinoline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H35900.MD H35900.03
H35900.MDEA 53.9 EUR
H35900.MD H35900.03
6-Fluoroquinoline ≥97%
6-Fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₆FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01685512
Número CAS: 396-30-5