Print…
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-Amino-4'-cyanodiphenyl, 4'-Aminobiphenyl-4-carbonitrile, 4-(4-Aminophenyl)benzonitrile, 4-Amino-4'-cyanobiphenyl
A1249-1G A1249-5G
TCIAA1249-1GEA 90 EUR
TCIAA1249-1G TCIAA1249-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile ≥95.0% (por GC)
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂
Peso Molecular: 194.2319 g/mol
Número MDL : MFCD00191367
Número CAS: 4854-84-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f164f2617c57134b86971054d9939f01316a1a3&vid=5f164f2617c57134b86971054d9939f01316a1a3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 deg-C