Print…
4,4'-Biphenyldiboronic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
B2490-1G B2490-5G
TCIAB2490-1GEA 81 EUR
TCIAB2490-1G TCIAB2490-5G
4,4'-Biphenyldiboronic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂B₂O₄
Peso Molecular: 241.85 g/mol
Número MDL : MFCD00151795
Número CAS: 4151-80-8
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %