2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Iodo-4,6-dimethylaniline
H51875.03
H51875.06
H51875.03EA
91
EUR
H51875.03
H51875.06
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 4102-54-9
Molecular Formula: C8H10IN
Formula Weight: 247.08
Melting Point: 64-65°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD07779005
Fórmula:
C₈H₁₀IN Ponto de Fusão: 64…65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07779005 Número CAS: 4102-54-9 ADR: 6.1,III |