Print…
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
B1403-25G B1403-5G
TCIAB1403-25GEA 244 EUR
TCIAB1403-25G TCIAB1403-5G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Fórmula: C₁₂H₆F₁₂O₂
Peso Molecular: 410.16 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 97°C
Número MDL : MFCD00042090
Número CAS: 802-93-7
EINECS: 212-354-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=139770db9889cdd61b1cee72f303cfd73da2e641&vid=139770db9889cdd61b1cee72f303cfd73da2e641&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %