Print…
Nordihydroguaiaretic acid ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0800-1G D0800-5G
TCIAD0800-1GEA 66 EUR
TCIAD0800-1G TCIAD0800-5G
Nordihydroguaiaretic acid ≥97.0% (por HPLC)
Nordihydroguaiaretic acid
Fórmula: C₁₈H₂₂O₄
Peso Molecular: 302.37 g/mol
Número MDL : MFCD00002206
Número CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Merck Index: 14,06693
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f65e61389007f9372d1cbb58066b870d918b7f6&vid=3f65e61389007f9372d1cbb58066b870d918b7f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C