Print…
Nordihydroguaiaretic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
74540-1G 74540-5G
SIAL74540-1GEA 124 EUR
SIAL74540-1G SIAL74540-5G
Nordihydroguaiaretic acid, Sigma-Aldrich®
Nordihydroguaiaretic acid
Fórmula: C₁₈H₂₂O₄
Número MDL : MFCD00002206
Número CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0