Print…
Nordihydroguaiaretic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L03149.06 L03149.03
L03149.06EA 309 EUR
L03149.06 L03149.03
Nordihydroguaiaretic acid ≥97%
Nordihydroguaiaretic acid
Purity: 97% CAS No.: 500-38-9 Molecular Formula: C18H22O4 Formula Weight: 302.37 Odour: Odourless Melting Point: 184-188° Beilstein Reference: 2056825 Merck Reference: 14,6693 MDL No.: MFCD00002206
Fórmula: C₁₈H₂₂O₄
Peso Molecular: 302.37 g/mol
Ponto de Fusão: 184…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002206
Número CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0