Print…
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
117323-1KG 117323-250G
SIAL117323-1KGEA 464 EUR
SIAL117323-1KG SIAL117323-250G
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline), Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
Fórmula: C₁₃H₁₂Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00047829
Número CAS: 101-14-4
EINECS: 202-918-9