Print…
4-Methyl-N,N-diphenylaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1898-1G M1898-5G
TCIAM1898-1GEA 56 EUR
TCIAM1898-1G TCIAM1898-5G
4-Methyl-N,N-diphenylaniline ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-N,N-diphenylaniline
Fórmula: C₁₉H₁₇N
Número MDL : MFCD03093256
Número CAS: 4316-53-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aadc245b00a1d9992cbe43bda7264fae678e96c1&vid=aadc245b00a1d9992cbe43bda7264fae678e96c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 72.0 deg-C