Print…
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
H0640-25G H0640-5G
TCIAH0640-25GEA 105 EUR
TCIAH0640-25G TCIAH0640-5G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 157°C
Número MDL : MFCD00009984
Número CAS: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef132a1a315f9e2601fae6e70942f6746273e46&vid=bef132a1a315f9e2601fae6e70942f6746273e46&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency