Print…
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
266477-10G 266477-1G
SIAL266477-10GEA 147 EUR
SIAL266477-10G SIAL266477-1G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Número MDL : MFCD00009984
Número CAS: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0