Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
B22564.06
B22564.14
B22564.06EA
54.4
EUR
B22564.06
B22564.14
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Purity: 99%
CAS No.: 6908-41-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 46…52 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009984 Número CAS: 6908-41-4 EINECS: 230-017-0 |