Print…
Methyl-4-methylsalicylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1584-25G M1584-5G
TCIAM1584-25GEA 94 EUR
TCIAM1584-25G TCIAM1584-5G
Methyl-4-methylsalicylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-methylsalicylate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 242°C
Número MDL : MFCD00020130
Número CAS: 4670-56-8
EINECS: 225-117-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=104f6e7bcef3f19f80f4e268a64955ff2b4742ca&vid=104f6e7bcef3f19f80f4e268a64955ff2b4742ca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 24.0 to 28.0 deg-C