Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21341.04
B21341.09
B21341.04EA
43.7
EUR
B21341.04
B21341.09
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Methyl-3-methylsalicylate
Purity: 97%
CAS No.: 23287-26-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 234-236°
MDL No.: MFCD00020051
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 234…236 °C Ponto de Fusão: 28…30 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020051 Número CAS: 23287-26-5 EINECS: 245-557-2 |