Print…
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Boc-D-Phenylalaninol
H27713.03 H27713.06
H27713.03EA 62.8 EUR
H27713.03 H27713.06
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
N-Boc-D-phenylalaninol
Purity: 98% CAS No.: 106454-69-7 Molecular Formula: C14H21NO3 Formula Weight: 251.33 Melting Point: 94-96° MDL No.: MFCD00216472
Fórmula: C₁₄H₂₁NO₃
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216472
Número CAS: 106454-69-7