Print…
4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1336-1G P1336-5G
TCIAP1336-1GEA 58 EUR
TCIAP1336-1G TCIAP1336-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0% (por GC)
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Fórmula: C₁₀H₈O
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Inflamação: 95°C
Número MDL : MFCD00008776
Número CAS: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dc3f665ceb719182e668525bd197225815cc5b7&vid=7dc3f665ceb719182e668525bd197225815cc5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %