4-Phenyl-3-butyn-2-one 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27826.06
H27826.03
H27826.06EA
557
EUR
H27826.06
H27826.03
4-Phenyl-3-butyn-2-one 96%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Purity: 96%
CAS No.: 1817-57-8
Molecular Formula: C10H8O
Formula Weight: 144.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5740
Boiling Point: 75-76°/0.8mm
MDL No.: MFCD00008776
Fórmula:
C₁₀H₈O Peso Molecular: 144.17 g/mol Ponto de ebulição: 75…76 °C (0.8 mmHg) Densidade: 0.990 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) |
Número MDL :
MFCD00008776 Número CAS: 1817-57-8 EINECS: 217-327-1 |