Print…
Coniferyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
223735-100MG 223735-1G
SIAL223735-100MGEA 165 EUR
SIAL223735-100MG SIAL223735-1G
Coniferyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Coniferyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Número MDL : MFCD00002922
Número CAS: 458-35-5
EINECS: 207-277-9