2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação) agente protetor N, para pesquisa de peptídeos
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
N0363-100G
N0363-25G
TCIAN0363-100GEA
288
EUR
TCIAN0363-100G
TCIAN0363-25G
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação) agente protetor N, para pesquisa de peptídeos
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Fórmula:
C₆H₄ClNO₂S Peso Molecular: 189.62 g/mol |
Número MDL :
MFCD00007128 Número CAS: 7669-54-7 EINECS: 231-644-2 UN: 3261 ADR: 8 II |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 74.0 to 77.0 deg-C |