2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23627.09
B23627.18
B23627.09EA
35
EUR
B23627.09
B23627.18
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥97%
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 7669-54-7
Molecular Formula: C6H4ClNO2S
Formula Weight: 189.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 473741
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007128
Fórmula:
C₆H₄ClNO₂S Peso Molecular: 189.62 g/mol Ponto de Fusão: 72…75 °C |
Número MDL :
MFCD00007128 Número CAS: 7669-54-7 EINECS: 231-644-2 ADR: 8 II |