Print…
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
161330100 161330500
ACRO161330100EA 52.9 EUR
ACRO161330100 ACRO161330500
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₂S
Peso Molecular: 189.62 g/mol
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007128
Número CAS: 7669-54-7
EINECS: 231-644-2
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Yellow to golden Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %