Print…
Tetrabutylammonium p-nitrophenoxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2669-25G T2669-5G
TCIAT2669-25GEA 94 EUR
TCIAT2669-25G TCIAT2669-5G
Tetrabutylammonium p-nitrophenoxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tetrabutylammonium p-nitrophenoxide
Fórmula: C₂₂H₄₀N₂O₃
Número CAS: 3002-48-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ce664bcf3cb3b22a6964cb51b636c830b1517c&vid=27ce664bcf3cb3b22a6964cb51b636c830b1517c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
Water max. 5.0 %