Print…
1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1370-25G B1370-5G
TCIAB1370-25GEA 208 EUR
TCIAB1370-25G TCIAB1370-5G
1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 292.3318 g/mol
Número MDL : MFCD00043718
Número CAS: 10526-07-5
EINECS: 234-082-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37d78a4da8a37a9166cb78f811cf0af2dc6b48ac&vid=37d78a4da8a37a9166cb78f811cf0af2dc6b48ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity