Print…
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
401580050 401580250
ACRO401580050EA 271 EUR
ACRO401580050 ACRO401580250
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
4,4'-Diaminoazobenzene
Fórmula: C₁₂H₁₂N₄
Ponto de Fusão: 245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041892
Número CAS: 538-41-0
EINECS: 208-690-7
Encomendar
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥98.5 %