Print…
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B22907.03 B22907.06
B22907.03EA 47.8 EUR
B22907.03 B22907.06
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 312-21-0 Molecular Formula: C8H4F3NO2S Formula Weight: 235.18 Melting Point: 87-92° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01631631
Fórmula: C₈H₄F₃NO₂S
Peso Molecular: 235.18 g/mol
Ponto de Fusão: 87…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631631
Número CAS: 312-21-0
ADR: 6.1 III