Print…
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23556.14 B23556.22 B23556.36
B23556.14EA 30.6 EUR
B23556.14 B23556.22 B23556.36
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥97%
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt
Purity: 97% CAS No.: 17625-03-5 Molecular Formula: C7H5NaO5S Formula Weight: 224.17 MDL No.: MFCD00066378
Fórmula: C₇H₅NaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066378
Número CAS: 17625-03-5
EINECS: 241-602-5