Print…
2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-sulphobenzoic acid hydrate
B23381.14 B23381.22
B23381.14EA 42 EUR
B23381.14 B23381.22
2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
2-Sulphobenzoic acid hydrate
Purity: 98% CAS No.: 123333-68-6 Molecular Formula: C7H6O5S.xH2O Formula Weight: 202.19(anhy) Melting Point: ca 68-72° Beilstein Reference: 2106852 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00149534
Fórmula: C₇H₆O₅S·H₂O
Peso Molecular: 202.19 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: ∼ 68…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149534
Número CAS: 123333-68-6
EINECS: 211-176-5
ADR: 8 II