Print…
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
405060250 405060050
ACRO405060250EA 237 EUR
ACRO405060250 ACRO405060050
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₄S
Peso Molecular: 220.63 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007448
Número CAS: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %