Print…
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
441759-25G 441759-5G
SIAL441759-25GEA 245 EUR
SIAL441759-25G SIAL441759-5G
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₄S
Peso Molecular: 220.63 g/mol
Número MDL : MFCD00024877
Número CAS: 4025-64-3
EINECS: 223-692-8