Print…
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23698.09 B23698.18
B23698.09EA 24.2 EUR
B23698.09 B23698.18
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 22117-85-7 Molecular Formula: C8H9NO5S Formula Weight: 232.23 MDL No.: MFCD00129997
Fórmula: C₈H₉NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129997
Número CAS: 22117-85-7
EINECS: 244-789-1