Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl 2-(chlorosulphonyl)benzoate
B23211.06
B23211.14
B23211.06EA
48.9
EUR
B23211.06
B23211.14
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate ≥94%
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Purity: 94%
CAS No.: 26638-43-7
Molecular Formula: C8H7ClO4S
Formula Weight: 234.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-64°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00009797
Fórmula:
C₈H₇ClO₄S Peso Molecular: 234.66 g/mol Ponto de Fusão: 59…64 °C |
Número MDL :
MFCD00009797 Número CAS: 26638-43-7 ADR: 8 III |