Print…
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H60328.06 H60328.14
H60328.06EA 94.6 EUR
H60328.06 H60328.14
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Fórmula: C₁₈H₁₄BrN
Ponto de Fusão: 108…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01851266
Número CAS: 36809-26-4