3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27026.06
H27026.03
H27026.06EA
274
EUR
H27026.06
H27026.03
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 330793-09-4
Molecular Formula: C17H26BNO4
Formula Weight: 319.21
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD03789256
Fórmula:
C₁₇H₂₆BNO₄ Ponto de Fusão: 118…120 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03789256 Número CAS: 330793-09-4 |