Print…
1,8-Diiodoanthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D4151-1G D4151-5G
TCIAD4151-1GEA 107 EUR
TCIAD4151-1G TCIAD4151-5G
1,8-Diiodoanthracene ≥98.0% (por GC)
1,8-Diiodoanthracene
Fórmula: C₁₄H₈I₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 189105-78-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60678e38c35a2ad8e54d8ae9147160b1b48f72fd&vid=60678e38c35a2ad8e54d8ae9147160b1b48f72fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C