Print…
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F8514-1G F8514-25G F8514-5G
SIALF8514-1GEA 169 EUR
SIALF8514-1G SIALF8514-25G SIALF8514-5G
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₃FO₂
Peso Molecular: 244.265 g/mol
Número MDL : MFCD00079303
Número CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6