Print…
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
70250-1 70250-5 70250-10 70250-25
CAYM70250-1EA 59.8 EUR
CAYM70250-1 CAYM70250-5 CAYM70250-10 CAYM70250-25
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₃FO₂
Número MDL : MFCD00079303
Número CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6