Print…
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: (S)-Flurbiprofen, (S)-2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid
10004207-100 10004207-500
CAYM10004207-100EA 180 EUR
CAYM10004207-100 CAYM10004207-500
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₃FO₂
Peso Molecular: 244.260 g/mol
Número MDL : MFCD00866152
Número CAS: 51543-39-6
EINECS: 257-263-1