Print…
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
70255-100 70255-500
CAYM70255-100EA 59.8 EUR
CAYM70255-100 CAYM70255-500
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₃FO₂
Número MDL : MFCD00869714
Número CAS: 51543-40-9
EINECS: 257-264-7