Print…
N-Boc-D-valine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-D-Val-OH
B2991-25G B2991-5G
TCIAB2991-25GEA 99 EUR
TCIAB2991-25G TCIAB2991-5G
N-Boc-D-valine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Boc-D-valine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Número MDL : MFCD00038282
Número CAS: 22838-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a998038eed564c2ce1d80b3bbd3a387007d7fa9&vid=4a998038eed564c2ce1d80b3bbd3a387007d7fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=1, AcOH)