N-Boc-D-valine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Boc-D-Val-OH
L09193.03
L09193.06
L09193.03EA
28.9
EUR
L09193.03
L09193.06
N-Boc-D-valine ≥98%
N-Boc-D-valine
Purity: 98+%
CAS No.: 22838-58-0
Molecular Formula: C10H19NO4
Formula Weight: 217.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 76-80°
Beilstein Reference: 2050408
Optical Rotation: +6.3° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00038282
Fórmula:
C₁₀H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 76…80 °C |
Número MDL :
MFCD00038282 Número CAS: 22838-58-0 |