Print…
Ethyl picolinoylacetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
425470025 425470100
ACRO425470025EA 87.5 EUR
ACRO425470025 ACRO425470100
Ethyl picolinoylacetate 95%
Ethyl picolinoylacetate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 100…104 °C (,3 mmHg)
Densidade: 1,164 g/cm³
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094022
Número CAS: 26510-52-1
Encomendar
Appearance Clear straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥94 %